Key Documents
HVLP07625
Millipore
Membrana de filtración Durapore®, 0,45 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
material
white PVDF filter
Quality Level
feature
hydrophilic
packaging
pack of 25 filter
manufacturer/tradename
Durapore®
filter diam. × thickness
76 mm × 125 μm
pore size
0.45 μm pore size
storage temp.
room temp
General description
Las membranas Durapore® ofrecen caudales y rendimientos elevados, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana Durapore hidrófila adsorbe mucha menos proteína que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
Características y beneficios:
  • - Disponible en varios tamaños de poro (tanto las variedades hidrófilas como las hidrófobas) para adaptarse a los requisitos de su aplicación
  • - Las membranas de filtración Durapore tienen muy baja adsorción de proteínas lo que permite minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
Código del filtro: HVLP
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
membrana de 76 mm, de PVDF hidrófila, tamaño de poro 0,45 μm, 25/paquete
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: Microorganismo
  • Modo de acción: Filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: Conservar en un lugar seco.
  • Consideraciones sobre la eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany