Key Documents
GF113
Sigma-Aldrich
Transforming Growth Factor-β2 human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells suitable for cell culture
Sinónimos:
TGF-beta2
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
Factor de crecimiento transformante-β2, proteína , humana recombinante, Transforming Growth Factor-beta2 (TGF-beta2) is a member of a superfamily of homologous, disulfide-linked, homodimeric proteins that regulate the proliferation & differentiation of normal & transformed cells.
biological source
human
Quality Level
assay
>95% (SDS-PAGE)
specific activity
≥5 x 10e6 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TGF-Beta2; 1EU/ug)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... TGFB2(7042)
General description
El factor de crecimiento transformante beta2 (TGF-beta2) es miembro de una superfamilia de proteínas homodímeras, unidas por puentes disulfuro y homólogas que regulan la diferenciación y la proliferación de células sanas y transformadas. El TGF-beta2 humano es una proteína de 25,0 kDa cada una de cuyas subunidades contiene 112 restos de aminoácidos.
Origen del producto: Células High-5 infectadas por baculovirus
Biochem/physiol Actions
Determinada por su capacidad para inhibir la proliferación de células HT-2 de ratón dependiente de la IL-4 de ratón. Se encontró que el ED(50) era ≤0,2 ng/ml
Physical form
Liofilizado de citrato de sodio, pH 3,5.
Storage and Stability
El polvo liofilizado es estable durante unas semanas a temperatura ambiente, pero es mejor conservarlo a -20°C. Reconstituya con agua a una concentración de 50 μg/ml (por ejemplo, 5 μg/100 μl), lo que producirá una disolución de tampón citrato 1 mM, pH 3,5. Esta disolución puede conservarse a temperatura ambiente o a 2-8ºC durante 1 mes. Se recomienda que las siguientes diluciones se realicen en PBS que contenga 2 mg/ml de albúmina y se conserven a -20ºC. El TGF-beta2 humano reconstituido debe almacenarse en alícuotas no diluidas a -20°C durante al menos 2 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Wisuwat Thongphichai et al.
BMC complementary medicine and therapies, 22(1), 139-139 (2022-05-19)
Crinum latifolium L. (Amaryllidaceae) has been used in Southeast Asian traditional medicine to alleviate the symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH). The pathological mechanism of BPH is associated with the induction of prostate stromal cell proliferation through transforming growth factor-beta
Rojo A Ratsimandresy et al.
Nature communications, 8, 15556-15556 (2017-06-06)
Inflammasomes are protein platforms linking recognition of microbe, pathogen-associated and damage-associated molecular patterns by cytosolic sensory proteins to caspase-1 activation. Caspase-1 promotes pyroptotic cell death and the maturation and secretion of interleukin (IL)-1β and IL-18, which trigger inflammatory responses to