Documentos
EZFITVALV1
Millipore
Válvula completa del distribuidor EZ-Fit®
EZ-Fit® Manifold accessory, suitable (general microbial analysis)
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
suitability
suitable (general microbial analysis)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
shipped in
ambient
General description
La válvula completa del distribuidor EZ-Fit® está integrada en la conexión de tubos flexibles para evitar el reflujo de líquido desde el sistema de vacío. Las llaves de paso de 2 vías son grandes y fáciles de manejar. El diseño de la llave de paso de 2 vías evita que el usuario toque por accidente el cabezal de filtración al abrir o cerrar la válvula. Los cabezales de filtración, las válvulas y las conexiones de los tubos son fácilmente extraíbles y se pueden limpiar con facilidad.
Application
La válvula completa del distribuidor EZ-Fit® evita el reflujo de líquido desde el sistema de vacío al distribuidor EZ-Fit® .
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany