Key Documents
EI10
Sigma-Aldrich
Pepstatina A
≥90% (HPLC), lyophilized solid, aspartic proteinase inhibitor, Chemicon®
Sinónimos:
Pepstatin
About This Item
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
product name
Pepstatina A, Pepstatin A is an inhibitor of aspartic proteinases such as pepsin, cathepsins D and E
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
dry ice
General description
PM: 685,89
SECUENCIA: Isovaleril-L-Val-L-Val-AHMHA-L-Ala-AHMHA
Biochem/physiol Actions
Tipo de inhibidor: Inhibidores de proteasas
Linkage
Sustituye a: EI9
Physical form
Pureza: >del 90,0 %; polvo amarillo claro; pH (disolución al 1 %) 5,2
Storage and Stability
Conservar en seco a -20ºC durante un máximo de 18 meses desde de la fecha de recepción. La pepstatina A es soluble en DMSO o etanol:ácido acético (9:1) a la concentración de 1 mg/ml. La pepstatina A es insoluble en agua, así como en tampón acuoso a un pH casi neutro.
NOTA: se recomienda una disolución tampón acuosa a un pH ligeramente alcalino para diluir la disolución reconstituida de cualquiera de los disolventes orgánicos antes mencionados. Si se utiliza agua o ácido acético para la dilución, la pepstatina A puede precipitar de la disolución.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Pepstatin, a new pepsin inhibitor produced by Actinomycetes.
H Umezawa et al.
The Journal of antibiotics, 23(5), 259-262 (1970-05-01)