DX1732
N,N-Dimetilformamida
Biosynthesis OmniSolv®
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
833 °F
caducidad
24 mo. (from manufacture date)
lim. expl.
15.2 %
impurezas
≤0.4 μeq/g Titrable acid
≤0.4 μeq/g Titrable base
≤200 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
residuo de evap.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 57.5 °C
densidad
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
Absorción UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
aplicaciones
peptide synthesis
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de preparación
Nota de análisis
Información legal
greener alternative product
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup