Documentos clave
CX0397
Supelco
Carbon Disulfide
low benzene OmniSolv®
Sinónimos:
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CS2
Número de CAS:
Peso molecular:
76.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191602
Número índice de la CE:
200-843-6
grado:
for use as solvent
Ensayo:
≥99.9% (GC)
técnicas:
HPLC: suitable
aplicaciones:
general analytical
bp:
46.5 °C/1013 hPa
presión de vapor:
398 hPa ( 20 °C)
grado
for use as solvent
Nivel de calidad
presión de vapor
398 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.03% Water (H2O)
≤200 ppb Benzene (CH6)
residuo de evap.
≤3 ppm
color
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
temperatura de transición
flash point -30 °C
solubilidad
2.1 g/L
densidad
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
Absorción UV
λ: 382 nm Amax: ≤1.00
λ: 388 nm Amax: ≤0.50
λ: 403 nm Amax: ≤0.10
λ: 410 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
aplicaciones
general analytical
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C(=S)=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
CX0397-6 is packaged in poly coated glass bottles
low benzene OmniSolv®
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (GC)99.9% minBenzene (C6H6)200ppb maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue3ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 382 nm1.00AU maxUV Abs. at 388 nm0.50AU maxUV Abs. at 403 nm0.10AU maxUV Abs. at 410 nm0.05AU maxUV Abs. at 500 nm0.01AU maxUV Cut-off382nm maxWater (H2O)0.03% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup