Key Documents
CVGB71TP
Millipore
Durapore® 0,22 µm hidrófoba, Cartucho
pore size 0.22 μm, Code 7
Sinónimos:
Cartucho filtrante Durapore® CVGB de 10 pulgadas 0,22 µm Código 7
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
27293007
material
PVDF
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
steam-in-place compatible
product line
Durapore®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Durapore®
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in.
filtration area
0.69 m2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
cartridge code
Code 7
General description
Configuración del dispositivo: Cartucho
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany