BX1791
Isobutyl Alcohol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Isobutyl Alcohol, Isobutanol, 2-Methyl-1-propanol, 2-methyl-1-propanol
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
presión de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.02% Carbonyl compounds (as 2-butanone)
≤0.1% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
bp
106-108 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
temperatura de transición
flash point 28 °C
solubilidad
85 g/L
densidad
0.802 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCC(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Carbonyl compounds (as 2-butanone): 0.02% max
Carbonyl compounds (as butyraldehyde): 0.01% max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Solubility in water: To pass test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup