ABE2863M
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5/EDD)
serum, from rabbit
Sinónimos:
E3 ubiquitin-protein ligase UBR5, EDD, EC:2.3.2.26, E3 ubiquitin-protein ligase, HECT domain-containing 1, HECT-type E3 ubiquitin transferase UBR5, Hyperplastic discs protein homolog, hHYD, Progestin-induced protein, EDD
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBR5(51366)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5) in U2OS cells transefected with Luc or different EDD siRNA oligos (Smits, V.A., et. al. (2012). Cell Cycle. 11(4):715-20).
Immunoprecipitation Analysis: 2.5ul µL from a representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5?EDD) in U2OS cell lysate (Courtesy of Dr. Veronique Smits at Hospital Univers. Canarias, Spain).
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5/EDD) in U2OS cells (Courtesy of Dr. Veronique Smits at Hospital Univers. Canarias, Spain).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5/EDD) in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable