AB15415
Anti-GABARAP Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein, GABA(A) receptor-associated protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GABARAP(11337)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunocytochemistry: 1:100-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad