8.19054
1-Hydroxy-2-pyridinthione sodium salt
(40% solution in water)
Formulario
liquid
pH
8.5-10.5 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
densidad
1.22 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.190 - 1.240
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable