Key Documents
8.13755
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8
for synthesis
Sinónimos:
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8, Dibenzo-24-crown-8, 1,4,7,10,17,20,23,26-Octaoxa[10.10]orthocyclophane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H32O8
Número de CAS:
Peso molecular:
448.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
238-027-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
powder
mp
100-103 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C24H32O8/c1-2-6-22-21(5-1)29-17-13-25-9-10-27-15-19-31-23-7-3-4-8-24(23)32-20-16-28-12-11-26-14-18-30-22/h1-8H,9-20H2
InChI key
UNTITLLXXOKDTB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): 101 - 104
Melting range (upper value): 101 - 105
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1