8.08505
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate
for synthesis
Sinónimos:
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)vanadium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)vanadium(IV) oxide
Formulario
powder
mp
243-246 °C
solubilidad
10 g/L
densidad aparente
450 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[V]=O.O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3H2,1-2H3;;
Clave InChI
GGUKAPURIDGXAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable