Documentos clave
8.05859
Sigma-Aldrich
1-Methylpiperazine
for synthesis
Sinónimos:
1-Methylpiperazine, N-Methylpiperazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
203-639-5
NACRES:
NA.22
presión de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °C
potencia
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
1341 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.2-9.9 % (v/v)
pH
11-12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
136-138 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
temperatura de transición
flash point 34 °C
densidad
0.90 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1(CCNCC1)C
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.901 - 0.903
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup