65035-M
Trypsin Inhibitor, Soybean
Sinónimos:
Trypsin Inhibitor, Soybean
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized solid
Nivel de calidad
actividad específica
≥4000 units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
off-white
solubilidad
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
trypsin
Advertencia
Definición de unidad
Reconstitución
Otras notas
Uchino, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 527.
Birk, Y. 1976. Methods Enyzmol.45, 700.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable