Documentos clave
5.89592
Sigma-Aldrich
m-Xylene
Sinónimos:
m-Xylene, 1,3-Dimethylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
106.17
Beilstein:
605441
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
NACRES:
NA.22
grado:
anhydrous
Ensayo:
≥99%
bp:
138-139 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
982 °F
lim. expl.
7 %
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
densidad
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
m-Xylene may be used in the synthesis of 2,4-dimethylbenzophenone via Friedel–Craft acylation with benzoyl chloride over iron-modified tungstophosphoric acid supported on titania.citation It may also undergo chloromethylation in the presence of organic acids under organic-aqueous biphasic conditions to form a mixture of chloromethyl-2,4-dimethylbenzene and 1,3-bis(chloromethyl)-4,6-dimethylbenzene.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup