524394
4α-Phorbol-12,13-didecanoate
>99% (HPLC), solid, PDD and PMA negative control, Calbiochem®
Sinónimos:
4α-Phorbol-12,13-didecanoate, 4αPDD, PKC Activator I, Negative Control
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
4α-Phorbol-12,13-didecanoate, Inactive on mouse skin as an inflammatory and tumor-promoting agent.
Nivel de calidad
Ensayo
>99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O([C@]21[C@H]([C@H]3[C@@]([C@H]4[C@@](CC(=C3)CO)(C(=O)C(=C4)C)O)([C@@H]([C@H]2OC(=O)CCCCCCCCC)C)O)C1(C)C)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C40H64O8/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-32(42)47-36-28(4)39(46)30(24-29(26-41)25-38(45)31(39)23-27(3)35(38)44)34-37(5,6)40(34,36)48-33(43)22-20-18-16-14-12-10-8-2/h23-24,28,30-31,34,36,41,45-46H,7-22,25-26H2,1-6H3/t28-,30+,31-,34-,36-,38+,39-,40-/m1/s1
Clave InChI
DGOSGFYDFDYMCW-OEFRVDPMSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A negative control for Phorbol-12,13-didecanoate (PDD) and Phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA)
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clarke, B.L., et al. 1993. Endocrinology132, 1168.
Natarajan, V. and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med.121, 337.
Slomiany, B.L., et al. 1992. J. Physiol. Pharmacol.43, 223.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable