Documentos clave
203780
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Sinónimos:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside, α-X-Gal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15BrClNO6
Número de CAS:
Peso molecular:
408.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
2% DMF: soluble, clear
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Brc1c(c2c([nH]cc2O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)cc1)Cl
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Clave InChI
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
Descripción general
A chromogenic substrate for α-galactosidase. Useful for histochemical studies.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Gossrau, R. 1990. Folia Histochem. Cytobiol. 28, 129.
Gossrau, R., and Lojda, Z. 1989. Acta Histochem. 85, 213.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable