Documentos clave
1.93670
Supelco
Sodium fluoride
EMPLURA®
Sinónimos:
Sodium fluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
FNa
Número de CAS:
Peso molecular:
41.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable