189406
Aurora Kinase/Cdk Inhibitor
The Aurora Kinase/Cdk Inhibitor, also referenced under CAS 443797-96-4, controls the biological activity of Aurora Kinase/Cdk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Aurora Kinase/Cdk Inhibitor, 4-(5-Amino-1-(2,6-difluorobenzoyl)-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamino)-benzenesulfonamide, JNJ-7706621, Aurora Kinase Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(c(ccc1)F)C(=O)N2NC(=NC2=N)Nc3ccc(cc3)[S](=O)(=O)N
InChI
1S/C15H12F2N6O3S/c16-10-2-1-3-11(17)12(10)13(24)23-14(18)21-15(22-23)20-8-4-6-9(7-5-8)27(19,25)26/h1-7H,(H2,19,25,26)(H3,18,20,21,22)
Clave InChI
KDKUVYLMPJIGKA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Aurora Kinase/Cdk
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Lin R., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 4208.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable