Key Documents
17-313
Sigma-Aldrich
PP2A Kit de análisis inmunoprecipitación fosfatasa
Sinónimos:
PP2A Activity Assay Kit, Phosphatase Assay Kit
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
description
Phosphatase Assay
Quality Level
product line
Upstate®
Application
El kit de análisis de inmunoprecipitación de fosfatasas PP2A puede utilizarse para detectar PP2A purificado o PP2A de un lisado celular. Utiliza el verde de malaquita y contiene componentes que se han combinado para optimizar la sensibilidad y el intervalo de detección.
Quality
Evaluada habitualmente por inmunoprecipitación de PP2A purificado (14-111) o PP2A procedente de un lisado celular. La actividad se evalúa mediante defosforilación del fosfopéptido (K-R-PT-I-R-R).
Other Notes
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C