Key Documents
1.50832
Supelco
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinónimos:
Cartucho TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] para HPLC
About This Item
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
12.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Cartucho para HPLC
LiChrospher® RP-18 es un soporte de sílice esférica fiable y versátil, producido a la manera tradicional, con propiedades de fase inversa C-18. Es idónea para la separación de compuestos neutros, ácidos y básicos débiles. Este absorbente se carga en un cartucho para HPLC LiChroCART 250-4. La conexión con el sistema de HPLC se consigue mediante la utilización del portacartuchos manu-CART NT (1.51486).
Analysis Note
Presión ≤ 90 bar
Platos teóricos (N/m) (Tolueno): ≥ 50000
Simetría (tolueno): 0,8 - 1,4
Factor de capacidad (Tolueno): 0,8 – 2,0
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13