Documentos
12-350
Sigma-Aldrich
GST
GST primarily used in Western Blotting.
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Physical form
Tris-HCl 50 mM, pH 8,0, 2-mercaptoetanol 5 mM
Storage and Stability
1 año a -70°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
D B Smith et al.
Gene, 67(1), 31-40 (1988-07-15)
Plasmid expression vectors have been constructed that direct the synthesis of foreign polypeptides in Escherichia coli as fusions with the C terminus of Sj26, a 26-kDa glutathione S-transferase (GST; EC 2.5.1.18) encoded by the parasitic helminth Schistosoma japonicum. In the