Documentos clave
1.13898
Supelco
Standard oil
for atomic absorption spectroscopy
Sinónimos:
Standard oil
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12181601
Número índice de la CE:
232-455-8
NACRES:
NA.24
grado
reference material
Nivel de calidad
presión de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
temp. de autoignición
>300 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Viscosidad cinemática
16 cSt(40 °C)
temperatura de transición
flash point >180 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.84 - 0.86 g/ml
Viscosity (20 °C): 30 - 40 mPa∙s
Ag (Silver): ≤ 0.5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.5 ppm
Au (Gold): ≤ 0.5 ppm
B (Boron): ≤ 0.5 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.5 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.5 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.5 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0.5 ppm
In (Indium): ≤ 0.5 ppm
K (Potassium): ≤ 0.5 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.5 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.5 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppm
Pt (Platinum): ≤ 0.5 ppm
Sb (Antimony): ≤ 0.5 ppm
Sn (Tin): ≤ 0.5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.5 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.5 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.5 ppm
Water: ≤ 0.01 %
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C