Key Documents
1.11799
Supelco
Sulfanilamida
GR for analysis Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Sulfanilamida
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
172.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-563-4
NACRES:
NB.21
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
0.00001 hPa ( 70 °C)
form
solid
potency
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.8-6.1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
162.8 °C
density
1.54 g/cm3 at 20.3 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Sustituye a: SX1150-2; SX1150
Analysis Note
Valoración (bromométrica, calculado como sustancia seca): ≥ 99
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Intervalo de fusión (valor inferior): 163 - 166
Intervalo de fusión (valor superior): 163 - 166
Impurezas insolubles en álcali: pasa la prueba
Impurezas insolubles en ácido: pasa la prueba
Cloruros (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,02 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,002 %
Ceniza sulfatada: ≤ 0,1 %
Pérdida por desecación (105°C): ≤ 0,5 %
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c