Documentos clave
1.07961
Sigma-Aldrich
Entellan nuevo
rapid mounting medium for microscopy
About This Item
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
vapor pressure
<8 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
>250 °C
expl. lim.
1.1-8.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
color
colorless
refractive index
n20/D 1.490-1.500
bp
137-143 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 23 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
El medio de montaje rápido para microscopia Entellan nuevo, es un medio de montaje sin agua listo para usar para microscopia que consta de un polímero de acrilatos mixtos solubilizados en xileno. Por consiguiente, debe utilizarse con muestras que se han aclarado con el montaje anterior de xileno. Su estrecho margen de viscosidad mejora y acelera la aplicación, ya que no tienen que reajustarse ni la tasa de caída ni el volumen después del primer análisis con una nueva botella de Entellan nuevo. Entellan nuevo es un producto registrado para DIV y con certificación CE, por lo que puede utilizarse con fines de diagnóstico clínico. Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso. Las instrucciones de uso pueden descargarse de esta página web.
Índice de refracción (20°C) 1,490 - 1,500
Densidad (20°C / 4°C) 0,94 - 0,96 g/cm3
Viscosidad (20°C) 250 - 600 MPa*s.
Analysis Note
Índice de refracción (n 20/D): 1,490 - 1,500
Densidad (d 20 °C/ 4 °C): 0,94 - 0,96
Fluorescencia (como quinina a 365 nm): ≤ 250 ppb
Viscosidad (20 °C): 250 - 600 mPa∙
Idoneidad para microscopia: pasa la prueba
Legal Information
ENTELLAN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
Visite la Librería de documentos
Samara Damasceno et al.
Frontiers in neurology, 11, 33-33 (2020-03-03)
The Wistar Audiogenic Rat (WAR) and the Genetic Audiogenic Seizure Hamster from Salamanca (GASH/Sal) strains are audiogenic epilepsy models, in which seizures are triggered by acoustic stimulation. These strains were developed by selective reproduction and have a genetic background with
Thomas Bise et al.
Scientific reports, 10(1), 11551-11551 (2020-07-16)
Zebrafish can regenerate their damaged hearts throughout their lifespan. It is, however, unknown, whether regeneration remains effective when challenged with successive cycles of cardiac damage in the same animals. Here, we assessed ventricular restoration after two, three and six cryoinjuries
Sandra Barata-Antunes et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-20)
Parkinson's disease (PD) is the second most common age-related neurodegenerative disorder. The neurodegeneration leading to incapacitating motor abnormalities mainly occurs in the nigrostriatal pathway due to the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNpc). Several animal
Matthias Schnetz et al.
Cancers, 12(3) (2020-02-29)
Accumulating evidence suggests that iron homeostasis is disturbed in tumors. We aimed at clarifying the distribution of iron in renal cell carcinoma (RCC). Considering the pivotal role of macrophages for iron homeostasis and their association with poor clinical outcome, we
Questions
  1. Which other clearing agents is Entellan New compatible with apart from Xylene?
    1 answer
    1. It is recommended to use a mounting media like NeoClear, which is formulated with a xylene substitute. Toluene or Dioxane could be used for the same purposes