1.03861
Iron(II) chloride tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Iron(II) chloride tetrahydrate, Iron dichloride
About This Item
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥98.0% (manganometric)
Formulario
solid
potencia
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidad
1600 g/L
densidad
1.93 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
900 kg/m3
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Fe](Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clave InChI
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates): ≤ 0.05 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash