Merck
S48144
2-DIMETHYLAMINO-PENTANOIC ACID (2-(2-DIMETHYLAMINO-PENTANOYLAMINO)-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H34N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
314.475
MDL number:
Other Notes