Merck
M25589
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1-tetralone
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
Beilstein/REAXYS Number:
972739
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
bp
171 °C/11 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI key
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1