Documentos clave
915114
Sigma-Aldrich
Lithium tin phosphorus sulfide (LSPS)
battery grade
Sinónimos:
Nanomyte SSE-10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Li10SnP2S12
Peso molecular:
634.85
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
grado
battery grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
mol peso
Mw 634.85 g/mol
composición
Li10SnP2S12
superficie
1.45 m2/g
tamaño de partícula
7-8 μm (average)
conductividad
0.1-10  mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
densidad
2.254 g/cm3 (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
Aplicación
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lithium battery chemistries enabled by solid-state electrolytes.
Manthiram A, et al.
Nature Reviews. Materials, 2, 16103-16103 (2017)
Evaluation of Ion-Transport in Composite Polymer-in-ceramic Electrolytes. Case Study of Active and Inert Ceramics.
Menkin S, et al.
Electrochimica Acta, 304, 447-455 (2019)