860891
Bromocresol Purple sodium salt
indicator grade, Dye content 90 %
Sinónimos:
5′,5″-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
indicator grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Dye content, 90%
técnicas
titration: suitable
color
brown to very dark brown, to Very Dark Red
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to purple
mp
255 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
379 nm
585 nm (2nd)
ε (coeficiente de extinción)
≥47000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH
≥7000 at 375-381 nm in 0.1 M NaOH
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c([O-])c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)