746770
Lithium hexafluorophosphate solution
in diethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in DEC, battery grade
Sinónimos:
1.0 M LiPF6 DEC
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Formulario
solution
calidad
HF <50ppm
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
(1.0 M LiPF6 in DEC)
impurezas
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
color
APHA: <50
bp
130 °C
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
trazas de catión
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The ready-to-use electrolyte solutions are available in different solvent blends and can support a wide variety of lithium ion battery applications. These solutions are high purity and battery grade thus making them also suitable as standards in LIB research. Customized formulations can be made by inter-mixing the electrolyte solutions or by mixing appropriate of additives.
Otras notas
- Do not use with glass equipment
- All work should be done very quickly under dry air to prevent electrolytes from water uptake and solvent vaporization.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Bone,Teeth
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.