719374
Sodium sulfate-33S
98 atom % 33S, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
Na233SO4
Peso molecular:
142.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.13
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 33S
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-][33S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+1
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-JCIGTKTHSA-L
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)