690643
3-Bromo-1-butyne
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
1-Methylpropargyl bromide, 2-Bromo-3-butyne, 3-Bromobutyne, 3-Butyn-2-yl bromide
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.472
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(Br)C#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-3-4(2)5/h1,4H,2H3
Clave InChI
PYJVGTWBTIEAMV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
76.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
24.8 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?