Merck
669288
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
97%
Sinónimos:
3-Hydroxy-1-phenyl-1-butyne
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5667
densidad
1.005 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
CC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,1H3
Clave InChI
JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)