648574
Sulfur-34S
99 atom % 34S
About This Item
Fórmula lineal:
34S
Número de CAS:
Peso molecular:
33.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 34S
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
119 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
Clave InChI
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Sulfur-34S, isotopic analogue of sulfur atom.
Aplicación
Sulfur-34S, stable form is used to study the origin and detection of sulphur atoms in geochemistry. It acts as the reactant in the synthesis of 34S labeled gypsum (Ca34SO4 .2H2O) and used as a tracer to investigate sulfur uptake and distribution in wheat.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
207.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?