614440
Phenyltrichlorosilane-d5
99 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
ORVMIVQULIKXCP-RALIUCGRSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)