546291
3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid
96%
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
mp
148-152 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H9BrO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChI key
ZODFRCZNTXLDDW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c