463744
Vanadium(III) oxide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Divanadium trioxide, Vanadic oxide, Vanadium sesquioxide, Vanadium trioxide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
composición
V2O3
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: vanadium
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
1970 °C (lit.)
densidad
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
Clave InChI
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- anode material for the fabrication of lithium-ion batteries
- fabrication of vanadium redox flow batteries
- preparation of vanadium nitride (VN) for potential usage in hydrodenitrogenation (HDN), and hydrodeoxygenation (HDO)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.