Merck
441686
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid
Sinónimos:
(m-Methoxyphenyl)boronic acid, 3-Methoxybenzeneboronic acid, m-Anisylboronic acid, m-Methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.96
Beilstein:
2831223
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
160-163 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Clave InChI
NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gözde Murat Saltan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 188, 372-381 (2017-08-02)
In an approach to develop efficient organic optoelectronic devices to be used in light-driven systems, a series of three thiophene linked benzimidazole conjugates were synthesized and characterized. The combination of two thiophene rings to a benzimidazole core decorated with different