Merck
437093
Sigma-Aldrich
[Bis(trimethylsilyl)acetylene](hexafluoroacetylacetonato)copper(I)
Sinónimos:
[(η2-1,2-Ethynediyl)bis[trimethylsilane]](1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-O,O′) copper
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3·[CF3COCH=C(O-)CF3]Cu
Número de CAS:
Peso molecular:
441.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
51-54 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(\O[Cu])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18Si2.C5H2F6O2.Cu/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-6H3;1,12H;/q;;+1/p-1/b;2-1+;
Clave InChI
YESCMKQKTNVQCY-JITBQSAISA-M
Aplicación
Investigations of the structure and fluorescence of copper hexafluoropentanedionate alkyne clusters
Used in chemical vapor depositing of copper
Used in chemical vapor deposition of copper.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mrs Bulletin, 19, 41-41 (1994)
Journal of the Electrochemical Society, 140, 154-154 (1993)
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 260, 629-629 (1992)