417580
4-Vinylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(4-Ethenylphenyl)boronic acid, (p-Vinylphenyl)boronic acid, 4-Styrylboronic acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid, p-Vinylbenzeneboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
190-193 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
Clave InChI
QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)