Merck
407968
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol dicyclopentenyl ether acrylate
contains 700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinónimos:
2-(Dicyclopenten-6-yloxy)ethyl acrylate, Dicyclopentyloxyethyl acrylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O3
Número de CAS:
Peso molecular:
248.32
Número CE:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
Nivel de calidad
contiene
700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
densidad
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CC(=O)OCCOC1CC2CC1C3C=CCC23
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-15(16)18-7-6-17-14-9-10-8-13(14)12-5-3-4-11(10)12/h2-4,10-14H,1,5-9H2
Clave InChI
RSVDRWTUCMTKBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)