319775
Octanophenone
≥99%
Sinónimos:
Caprylophenone
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5044 (lit.)
bp
285-290 °C (lit.)
mp
21.5-23.5 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
phenyl
SMILES string
CCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H20O/c1-2-3-4-5-9-12-14(15)13-10-7-6-8-11-13/h6-8,10-11H,2-5,9,12H2,1H3
InChI key
UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)