Merck
298689
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1721790
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Clave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Otras notas
A mixture of stereoisomers.
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)