282855
3-Methyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers
technical grade, 85%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
85%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
densidad
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-4(5(2)7)6(3)8/h4H,1-3H3
Clave InChI
GSOHKPVFCOWKPU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)