232386
(+)-2-Carene
97%
Sinónimos:
(1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +90.0°, c = 6 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clave InChI
IBVJWOMJGCHRRW-BDAKNGLRSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?