Merck
InicioAplicacionesÁreas de investigación y enfermedadesInvestigación en biología celular y del desarrollo
Investigación en biología celular y del desarrollo
Con raíces en la fisiología y la bioquímica, la biología celular y del desarrollo se caracteriza por un enfoque interdisciplinario para comprender la dinámica intracelular y la extracelular. Dependiendo del área de enfoque, la investigación incluye la comunicación celular, la adhesión y migración celulares, la muerte y la supervivencia celulares, la regulación epigenética, el crecimiento y la división celulares y el tráfico a través de membranas.   
Artículos relacionados
  • Improper solubilization can potentially result in loss of the peptide/protein and result in failure of the experiment.
  • To prevent or minimize peptide degradation we recommend storing the peptide in lyophilized form at –20 °C or –80 °C. Once in solution, the peptide/protein should be stored frozen in individual aliquots to avoid freeze-thaw cycles. Also, prolonged exposure to pH>8 should be avoided, and solutions should be chilled. Finally, prolonged exposure of lyophilized peptides and solutions (especially at high pH) to atmospheric oxygen should be minimized.
  • Handling and Storage Guidelines for Peptides and Proteins
  • n proliferating cells, the cell cycle consists of four phases. Gap 1 (G1) is the interval between mitosis and DNA replication that is characterized by cell growth. Replication of DNA occurs during the synthesis (S) phase, which is followed by a second gap phase (G2) during which growth and preparation for cell division occurs. Together, these three stages comprise the interphase phase of the cell cycle. Interphase is followed by the mitotic (M) phase.
  • El agua ultrapura proveniente del sistema Milli-Q® se muestra libre de BPA, adecuada para la investigación embriológica, minimizando la interferencia de los disruptores endocrinos.
  • Ver todo (23)
Encontrar más artículos