Simplifiez vos formulations de formes semi-solides
Des matières premières pharmaceutiques de grande qualité bénéficiant d'un support réglementaire mondial
Dans la formulation de formes semi-solides, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui répond à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Nos excipients pour formes pharmaceutiques semi-solides permettent de formuler rapidement, d'appliquer localement en toute facilité et d'assurer la conformité réglementaire des pommades, crèmes, gels, suppositoires et timbres (ou patchs).
Nous proposons une gamme complète de produits à l'échelle mondiale. En choisissant nos matières premières de grande qualité, vous bénéficierez non seulement de notre programme Emprove®, mais aussi de notre savoir-faire en matière de réglementation et de notre assistance mondiale, ce qui vous permettra de mettre votre produit sur le marché plus rapidement tout en réduisant les risques réglementaires.
Pour en savoir plus
Catégories de produits les plus demandées
Promoteurs de pénétration : urée et DMSO
Pour augmenter la biodisponibilité de vos applications transdermiques, nous pouvons vous fournir tout un éventail de produits de grande qualité, fabriqués conformément aux directives BPF applicables.
Urée
- La seule urée de qualité API sur le marché avec un CEP et un DMF
- Respecte les exigences réglementaires des lignes directrices Q7 de l'ICH sur les BPF ; conforme aux pharmacopées Ph. Eur, BP et USP
- Inclut des tests microbiologiques et une analyse de la mélamine
- Qualité Emprove® Expert répondant à vos exigences pour les applications à haut risque
DMSO
- Conforme aux pharmacopées Ph. Eur, USP et ChP et respecte les lignes directrices de l'IPEC-PQG sur les BPF
- Inclut des tests microbiologiques et une analyse des endotoxines
- Qualité Emprove® Expert répondant à vos exigences pour les applications à haut risque
Polymères pour formulations topiques et transdermiques : PVA et PEG
La faculté des matières premières à délivrer par voie topique une grande variété de molécules médicamenteuses en fait des véhicules idéaux, qui vous aident à tirer le meilleur parti de vos préparations semi-solides.
Alcool polyvinylique
L'alcool polyvinylique (PVA, ou poly(alcool de vinyle)) est un polymère de synthèse qui peut servir aussi bien de constituant principal que de matrice dans les formes semi-soldes. Il est typiquement utilisé dans les crèmes et gels topiques ainsi que dans les timbres transdermiques.
Notre gamme de produits propose un vaste choix de PVA de différents poids moléculaires, viscosités et degrés d'hydrolyse. Nous pouvons ainsi vous fournir un produit de grande qualité avec les propriétés qui correspondent exactement aux besoins de votre application. Au-delà des formulations topiques et transdermiques, le PVA est aussi utilisé dans les formes ophtalmiques et les formes solides à administration orale.
Polyéthylène glycol
Les polyéthylène glycols (PEG) sont couramment employés dans les crèmes et les pommades. Ils servent aussi de base aux suppositoires. Les PEG sont des composés non volatils qui présentent un profil d'innocuité remarquable et un très large éventail d'applications.
La consistance des préparations semi-solides peut facilement être définie et ajustée en mélangeant des PEG liquides de bas poids moléculaire avec des PEG solides ou pâteux de poids moléculaire plus élevé. Il est possible de mélanger les PEG de cette façon, car les PEG solides ne sont pas solubles dans les PEG liquides ; ces préparations présentent une solubilité excellente et un bon comportement de dissolution dans l'eau.
Avantages
- Large choix de types de PVA et de PEG répondant aux besoins de nombreuses applications
- Matière conforme à plusieurs pharmacopées
- Programme et documentation Emprove®
- Spécifications complémentaires pour le PVA qui surpassent les exigences des pharmacopées et qui assurent l'innocuité et une bonne tolérabilité pour les patients
Ressources produits apparentées
- Flyer: Simplify Your Semi-solid Formulations
Browse the PDF flyer showcasing the portfolio of high-quality raw materials.
- Article: Criteria for Selecting Preservatives Used in Liquid Formulation
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
- Article: Comparison of Preservatives Used in Various Therapeutic Applications
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
- Brochure: Polyethylene glycols
Discover the versatility of PEGs for every application.
Outils Internet
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters.
- Pharmaceutical Application Guide
Explore products and services for each step of your pharmaceutical manufacturing process.