Purification de produits de réaction
La purification des produits d'amplification en chaîne par polymérase (PCR pour "Polymerase Chain Reaction"), des digestats d'enzymes de restriction, des produits de réactions de séquençage et des extraits de gels d'agarose ou de polyacrylamide est essentielle pour éliminer les contaminants (sels, enzymes, dNTP non incorporés, amorces, bromure d'éthidium et autres impuretés) susceptibles de perturber les analyses ultérieures. Pour plus de souplesse et de commodité, nous proposons un choix de produits pour la purification des ADN et ARN contenus dans les produits de réactions enzymatiques ou les échantillons prépurifiés.
Pour en savoir plus
- Kits de purification GenElute™-E Single Spin (une seule centrifugation)
- Kits de purification de produits de PCR GenElute™
- Plaques de filtration MultiScreen® pour la purification de produits de PCR
- Kit d'extraction sur gel GenElute™
- Kit Montage pour l'extraction d'ADN sur gel
- Colonnes et plaques SigmaSpin® pour la purification de produits de réactions de séquençage
- Plaques Montage et MultiScreen® pour la purification de produits de réactions de séquençage
Products
Kits de purification GenElute™-E
Les kits de purification d'ADN GenElute™-E utilisent une technique de chromatographie négative reposant sur l'exclusion stérique pour isoler et purifier l'acide nucléique en une seule centrifugation.
- Procédure simplifiée
- Réduction des déchets plastiques et aucun tampon d'hybridation ou de lavage dangereux
- Emballage respectueux de l'environnement
- Gamme incluant des kits de purification d'ADN et d'ARN
Kits de purification de produits de PCR GenElute™
- Le kit de purification de produits de PCR GenElute™ est conçu pour la purification rapide des produits de PCR simple brin ou double brin. Ce kit élimine 99 % des amorces et autres composants pour purifier jusqu'à 100 μl ou 10 μg d'ADN amplifié par PCR en 8 minutes, avec un rendement allant jusqu'à 95 %.
- Le kit de purification de produits de PCR GenElute™ au format 96 puits permet une purification à haut débit par filtration sous vide ou par centrifugation. Ce kit contient tous les réactifs nécessaires à l'obtention de produits de PCR ultra purs. Le rendement en ADN est de 75 % à 90 % pour les fragments de 100 à 10 000 paires de bases (pb), avec élimination des amorces, des dimères d'amorces, des nucléotides, des sels et de la polymérase.
Plaques de filtration MultiScreen® pour la purification de produits de PCR
Les plaques de filtration MultiScreen® PCR sont des solutions de purification de produits de PCR à haut débit rapides et automatisables qui assurent une grande pureté et un rendement élevé.
- Amorces éliminées à plus de 99,5 %
- Plaques de filtration MultiScreen® PCR96 pour les échantillons de 150 à 300 µl
- Plaques de filtration MultiScreen® PCR384 pour les échantillons de 20 à 100 µl
- Plaques de filtration à micropuits MultiScreen® PCRµ96 recommandées pour les petits fragments (1 à 150 pb) et les échantillons de faible volume (20 à 150 µl)
Kit d'extraction sur gel GenElute™
Le kit d'extraction sur gel GenElute™ est conçu pour la purification rapide des fragments d'ADN linéaire et plasmidique contenus dans des gels d'agarose standards ou à bas point de fusion. Ce kit peut également être utilisé pour purifier l'ADN contenu dans des gels de polyacrylamide.
- Jusqu'à 10 μg d'ADN adsorbé
- Jusqu'à 80 % de rendement
- Jusqu'à 3,5 g d'agarose traités par colonne
- Compatible avec l'agarose standard ou à bas point de fusion dans un tampon TAE ou TBE
Kit Montage pour l'extraction d'ADN sur gel
Le kit Montage pour l'extraction d'ADN sur gel constitue une solution efficace et rapide pour la récupération d'ADN totalement fonctionnel à partir de morceaux de gel d'agarose. En une seule centrifugation de 10 minutes, le gel d'agarose contenant l'ADN d'intérêt est fragmenté et comprimé, permettant l'extraction d'un ADN prêt pour un séquençage ou un clonage.
- Maximise la quantité d'ADN récupérée à partir de morceaux de gel d'agarose
- Récupération d'ADN entièrement fonctionnel avec une seule centrifugation de 10 minutes
- ADN purifié prêt pour un séquençage ou un clonage
Colonnes et plaques SigmaSpin® pour la purification de produits de réactions de séquençage
- Les colonnes de purification de produits de réaction SigmaSpin® sont idéales pour les applications à plus bas débit. Elles offrent un moyen simple, rapide et très efficace d'éliminer les colorants non incorporés, les excédents de sels et autres composants de la réaction, susceptibles de provoquer des interférences.
- Les plaques de purification de produits de réaction SigmaSpin™ de 96 puits offrent un moyen simple, rapide et très efficace d'éliminer les colorants non incorporés, les excédents de sels et autres composants de la réaction susceptibles de provoquer des interférences.
Plaques Montage et MultiScreen® pour la purification de produits de réactions de séquençage
Les produits Montage et MultiScreen® pour la purification de produits de réactions de séquençage intègrent une membrane d'exclusion stérique brevetée pour donner des produits de réactions de séquençage hautement purifiés. Déclinées en formats 96 et 384 puits, ces plaques utilisent la filtration sous vide et sont compatibles avec l'automatisation.
- Protocole de 10 minutes basé sur une filtration sous vide
- Produits compatibles avec différentes matrices
- Gamme optimisée pour les produits BigDye™
Ressources produits apparentées
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: DNA/RNA Purification Cross Reference
Cross reference sheet matching GenElute™ nucleic acid purification products to Qiagen® nucleic acid purification products.